Principaux documents
GF66429119
Brass alloy, Cu70Zn30
sphere, 2.0mm diameter, 5.08μm sphericity, precision sphere, grade 200, 100pcs
Synonyme(s) :
CU086820
1 EA
214,00 €
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
214,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
214,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
spheres (grade 200)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 664-291-19
Diamètre
2.0 mm
sphericity
5.08 μm