Principaux documents
GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 50g
Synonyme(s) :
AD106010
1 EA
424,00 €
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
424,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
424,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 660-654-52
Poids
50 g
Taille max. des part.
63 μm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3