Principaux documents
GF65821833
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 25mm disks, 0.05mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI110300
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 658-218-33
Taille × épaisseur
25 mm × 0.05 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.