Principaux documents
GF65539637
Stainless steel - AISI 416
rod, 31.5 mm diameter, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, length 500 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FF157960
1 EA
386,00 €
386,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
386,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
386,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 655-396-37
Longueur
500 mm
Diamètre
31.5 mm