Principaux documents
GF65381160
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.50mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
CO153050
1 EA
451,00 €
451,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
451,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
451,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 653-811-60
Taille × épaisseur
150x150 mm × 0.50 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable