Principaux documents
GF65145012
Aluminum
foam, thickness 46 mm, size 98 × 107 mm, bulk density 0.77 g/cm3
Synonyme(s) :
AL003880
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 651-450-12
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille
98 × 107 mm
Épaisseur
46 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.77 g/cm3
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable