Accéder au contenu
Merck
Toutes les photos(1)

Principaux documents

GF65138902

Chromium-titanium alloy, Cr70Ti30

powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g

Synonyme(s) :

CR156010

Se connecterpour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme

Sélectionner une taille de conditionnement

1 EA
677,00 €

677,00 €


Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.

Devis pour commande en gros

Sélectionner une taille de conditionnement

Changer de vue
1 EA
677,00 €

About This Item

Code UNSPSC :
12141709
Nomenclature NACRES :
NA.23

677,00 €


Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.

Devis pour commande en gros

Forme

powder

Fabricant/nom de marque

Goodfellow 651-389-02

Poids

50 g

Taille max. des part.

150 μm

Vous recherchez des produits similaires ? Visite Guide de comparaison des produits

Description générale

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow

Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :

Certificats d'analyse (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.

Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients

Déjà en possession de ce produit ?

Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.

Consulter la Bibliothèque de documents

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Notre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..

Contacter notre Service technique