Principaux documents
GF64795517
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.025mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI055890
1 EA
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
385,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 647-955-17
Longueur
5 m
Diam. du conducteur
0.25 mm
Épaisseur de l'isolation
0.025 mm