Principaux documents
GF64731685
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
NI297920
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 647-316-85
Longueur
1000 mm
Diamètre
5.0 mm