Principaux documents
GF64464060
Brass
tube, outside diameter 3.17 mm, Cu63%/Zn37%, length 1000 mm, wall thickness 0.455 mm
Synonyme(s) :
CU027510
1 EA
342,00 €
342,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
342,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
342,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 644-640-60
Longueur
1000 mm
D.E.
3.17 mm
Épaisseur de la paroi
0.455 mm