Principaux documents
GF64124399
Platinum/Rhodium
wire, Pt80%/Rh20%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m
Synonyme(s) :
PC115130
1 EA
817,00 €
817,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
817,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
817,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 641-243-99
Longueur
0.5 m
Diamètre
0.25 mm