GF63785740
Polyethylene - Low Density
(LDPE), tube, outside diameter 1.1mm, L 20 m, wall thickness 0.35 mm
Synonyme(s) :
ET317100
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 637-857-40
Longueur
20 m
Épaisseur de la paroi
0.35 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable