Principaux documents
GF63742709
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 200 mm, temper hard
Synonyme(s) :
CU077950
1 EA
492,00 €
492,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
492,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
492,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 637-427-09
Longueur
200 mm
Diamètre
20 mm