Principaux documents
GF63430871
Brass alloy, Cu63Zn37
200mm rod, 10.0mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
CU027930
About This Item
Code UNSPSC :
30102010
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 634-308-71
L × diam.
200 mm × 10 mm