Principaux documents
GF63351626
Iron/boron/silicon
foil, Fe78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Synonyme(s) :
FE810250
1 EA
393,00 €
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
393,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 633-516-26
Longueur
1 m
Largeur de la bobine
50 mm
Épaisseur
0.025 mm