GF63072312
Silver
wire reel, 1m, diameter 0.015mm, hard, 99.99%
Synonyme(s) :
Silver, AG005104
About This Item
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 630-723-12
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 0.015 mm
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable