Principaux documents
GF62942856
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
10m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
MO075125
1 EA
879,00 €
879,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
879,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
879,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 629-428-56
L × diam.
10 m × 0.0125 mm