Principaux documents
GF62843070
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 300 x 300mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI020205
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 628-430-70
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 0.1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation