Principaux documents
GF62662675
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
200mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
AG067910
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 626-626-75
L × diam.
200 mm × 2 mm