Principaux documents
GF61715943
Bronze
powder, 150 max. part. size (micron), Cu89%/Sn11%, weight 200 g, condition atomized
Synonyme(s) :
CU096010
1 EA
234,00 €
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
234,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
30102011
Nomenclature NACRES :
NA.23
234,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 617-159-43
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable