Principaux documents
GF61654822
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE245131
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 616-548-22
L × diam.
20 m × 0.5 mm