Principaux documents
GF61418965
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 8mm disks, 0.5mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE220323
10 EA
85,60 €
85,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
85,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
85,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 614-189-65
Taille × épaisseur
8 mm × 0.5 mm