GF61380952
Copper - O.F.H.C.
wire reel, 50m, diameter 0.75mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV005286
About This Item
Essai
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 613-809-52
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 m × 0.75 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N