Principaux documents
GF61228290
Palladium/Silver
wire, 1.0 mm diameter, Pd75%/Ag25%, length 0.05 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
PD035160
1 EA
388,00 €
388,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
388,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
388,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 612-282-90
Longueur
0.05 m
Diamètre
1.0 mm