Principaux documents
GF61085370
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 0.201mm, L 500 mm, wall thickness 0.022 mm
Synonyme(s) :
IM307016
1 EA
277,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
277,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 610-853-70
Longueur
500 mm
Épaisseur de la paroi
0.022 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable