Principaux documents
GF61001794
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, gray
Synonyme(s) :
EK307925
1 EA
1 010,00 €
1 010,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 010,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 010,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 610-017-94
Longueur
1000 mm
Diamètre
25 mm
Couleur
gray