GF60261319
Tin
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.004mm, 99.75%
Synonyme(s) :
Tin, SN000090
About This Item
Essai
99.75%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 602-613-19
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
25x25 mm × 0.004 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N