Principaux documents
GF60178350
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617080
1 EA
544,00 €
544,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
544,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
544,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 601-783-50
Longueur
1000 mm
D.E.
5.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable