Principaux documents
GF59915492
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.18 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper hard
Synonyme(s) :
FE020268
10 EA
85,00 €
85,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
85,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
85,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 599-154-92
Diamètre
6 mm
Épaisseur
0.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy