GF59884217
Aluminum
tube, square section, 1000mm, outside diameter 25.4x25.4mm, inside diameter 22.2x22.2mm, wall thickness 1.6mm, 99.5%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL007750
About This Item
Pureté
99.5%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 598-842-17
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
L × épaisseur
1000 mm × 1.6 mm
D.E. × D.I.
25.4 x 25.4 mm × 22.2 x 22.2 mm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable