Principaux documents
GF59236724
Hafnium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, 97%
Synonyme(s) :
Hafnium, HF000160
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Hf
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141718
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 592-367-24
Résistivité
29.6 μΩ-cm, 0°C
Taille × épaisseur
25x25 mm × 0.01 mm
pb
4602 °C (lit.)
Pf
2227 °C (lit.)
Densité
13.3 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Hf]
InChI
1S/Hf
Clé InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N