Principaux documents
GF59168166
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NJ125825
1 EA
263,00 €
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
263,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
263,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
polyimide insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 591-681-66
Longueur
5 m
Diam. du conducteur
0.025 mm
Épaisseur de l'isolation
0.0035 mm