GF58595675
Copper - O.F.H.C.
tube, 200mm, outside diameter 1.23mm, inside diameter 0.51mm, wall thickness 0.36mm, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV007120
About This Item
Essai
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 585-956-75
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.36 mm
D.E. × D.I.
1.23 mm × 0.51 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N