Principaux documents
GF58342259
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI617930
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 583-422-59
Longueur
100 mm
Diamètre
3.0 mm