Principaux documents
GF57609883
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 2m coil, 0.3mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FA140300
1 EA
495,00 €
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
495,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
495,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 576-098-83
Taille × épaisseur
2 m × 0.3 mm