Principaux documents
GF57279853
Tungsten
foil, thickness 0.4 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.95%
Synonyme(s) :
W 000328, W
1 EA
462,00 €
462,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
462,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141747
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
462,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 572-798-53
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.4 mm
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable