GF56415898
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 10 m, coil width 75 mm
Synonyme(s) :
PP301880
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 564-158-98
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
75 mm
Épaisseur
0.008 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable