GF56099571
Copper
insulated wire, 200m, conductor diameter 0.5mm, insulation thickness 0.06mm, polyimide insulation
Synonyme(s) :
Copper, CU005897
About This Item
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 560-995-71
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × épaisseur
200 m × 0.5 mm × 0.06 mm
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable