Principaux documents
GF55528207
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 200 × 200 mm, temper hard
Synonyme(s) :
FE020268
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 555-282-07
Taille
200 × 200 mm
Épaisseur
0.18 mm
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF34276057GF85521898GF96125339
manufacturer/tradename
Goodfellow 555-282-07
manufacturer/tradename
Goodfellow 342-760-57
manufacturer/tradename
Goodfellow 855-218-98
manufacturer/tradename
Goodfellow 961-253-39
size
200 × 200 mm
size
-
size
-
size
-
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy