Principaux documents
GF55519083
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 20x25mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Synonyme(s) :
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
1 EA
708,00 €
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
708,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12141711
Nomenclature NACRES :
NA.23
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 555-190-83
Taille × épaisseur
20x25 mm × 0.01 mm
Granulométrie
10-20 nm