Principaux documents
GF55129103
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 4mm disks, 0.02mm thickness, half hard
Synonyme(s) :
CU070276
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil (disks - half hard)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 551-291-03
Taille × épaisseur
4 mm × 0.02 mm