Documents
GF54945502
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
100mm rod, 5.0mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
TA037920
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 549-455-02
L × diam.
100 mm × 5.0 mm