Documents
GF54667299
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 4mm disks, 0.20mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FE040280
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
annealed
foil (disks)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 546-672-99
Taille × épaisseur
4 mm × 0.20 mm