GF54602052
Tin
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.002mm, temporary acrylic support, 99.75%
Synonyme(s) :
Tin, SN000060
About This Item
Essai
99.75%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 546-020-52
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50x50 mm × 0.002 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N