GF54476837
Polyhydroxybutyrate/Polyhydroxyvalerate 8% - Biopolymer
(PHB92/PHV 8), film, thickness 0.025 mm, size 200 × 200 mm, condition biopolymer
Synonyme(s) :
BV301025
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 544-768-37
Taille
200 × 200 mm
Épaisseur
0.025 mm