Principaux documents
GF54078701
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 6 mm, size 1000 × 1000 mm
Synonyme(s) :
ME303055
1 EA
1 940,00 €
1 940,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 940,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 940,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 540-787-01
Taille
1000 × 1000 mm
Épaisseur
6 mm