Documents
GF53317515
Yttrium oxide
sheet, thickness 6.0 mm, 10 mm diameter
Synonyme(s) :
Y 603060
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 533-175-15
Diamètre
10 mm
10 mm
Épaisseur
6.0 mm