Principaux documents
GF53057099
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonyme(s) :
FE228710
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Forme
(mesh)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 530-570-99
Diam. × épaisseur
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
Taille
100 mm × 100 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Questions
  1. what size are your stainless panels for area coverage
    1 answer
    1. The size of the panel is 100 x 100mm.