Principaux documents
GF52384428
Zirconium-aluminum alloy, Zr90Al10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonyme(s) :
ZR016010
1 EA
6 490,00 €
6 490,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
6 490,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
6 490,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 523-844-28
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm