GF51193818
Nickel
rod, 500mm, diameter 3.3mm, 99.99+%
Synonyme(s) :
Nickel, NI007933
964,00 €
About This Item
964,00 €
Essai
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 511-938-18
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
500 mm × 3.3 m
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | GF38194386 | GF29576010 | GF58660746 |
---|---|---|---|
assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% | assay 99.99% |
manufacturer/tradename Goodfellow 511-938-18 | manufacturer/tradename Goodfellow 381-943-86 | manufacturer/tradename Goodfellow 295-760-10 | manufacturer/tradename Goodfellow 586-607-46 |
mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) | mp 1453 °C (lit.) |
density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.9 g/mL at 25 °C (lit.) |
bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) | bp 2732 °C (lit.) |
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable